Få mere at vide
3-Bromobenzanthrone, tech. 85%
Artikelnummer. 11381907
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381907 25 g 25g
11391907 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07422.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81-96-9 | C17H9BrO | 309.162 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-96-9
Molekylær formel C17H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 309.162
MDL nummer MFCD00021094
InChI nøgle WVECFEIAZAKUNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzanthrone, 3-brombenzanthrone, benzanthrone, 3-bromo, 7-bromomesobenzanthrone, 3-bromo-7h-benzo de anthracen-7-one, 7h-benz de anthracen-7-one, 3-bromo, 3-bromobenz d,e anthrone, 3-bromo-7h-benz de anthracen-7-one, 3-bromo-7h-benz de anthracene-7-one, unii-3dh9916fno
PubChem CID 6696
IUPAC navn 3-brombenzo[b]phenalen-7-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C(=C(C=C3)Br)C=CC=C4C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromobenzanthrone
Smeltepunkt 164°C to 168°C
Mængde 25 g
Beilstein 1975512
Formel vægt 309.17
Procent renhed 85%
Grad Teknisk