Få mere at vide
3-Brombenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromobenzaldehyde |
| CAS | 3132-99-8 |
| Molekylær formel | C7H5BrO |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | m-Bromobenzaldehyde, 3-Formyl-1-bromobenzene, 3-Formylbromobenzene, 5-Bromobenzaldehyde, NSC 66828 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H |
| SMIL | Brc1cccc(C=O)c1 |
| IUPAC navn | 3-bromobenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.02 |
| Formel vægt | 183.9524 |