Få mere at vide
3-Bromoanisol, TRC
Artikelnummer. 30347815
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30347815 25 g
1 options
Artikelnummer. 30347815 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68012025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromoanisole
CAS 2398-37-0
Molekylær formel C7 H7 Br O
Mængde 25 g
Synonym 3-Bromoanisole, Benzene, 1-bromo-3-methoxy- (9CI, ACI), 1-Bromo-3-methoxybenzene (ACI), Anisole, m-bromo- (6CI, 7CI, 8CI), 3-Bromoanisole, 3-Bromobenzene methyl ether, 3-Methoxy-1-bromobenzene, 3-Methoxybromobenzene, 3-Methoxyphenyl bromide, m-Anisyl bromide, m-Bromoanisole, m-Bromoanisole, m-Bromomethoxybenzene, m-Bromophenyl methyl ether, m-Methoxybromobenzene, m-Methoxyphenyl bromide, NSC 82293
InChI formel InChI=1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
SMIL COc1cccc(Br)c1
IUPAC navn 1-bromo-3-methoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 187.03
Formel vægt 185.968