Få mere at vide
3-Bromoanisol, Mikromol™
Artikelnummer. 30052430
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052430 100 mg
1 options
Product Code. 30052430 Supplier Mikromol Supplier No. MM0007.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-Bromoanisole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Bromoanisole
CAS 2398-37-0
Analyt- eller komponentnavne 3-Bromoanisole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H7 Br O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-Bromoanisole
InChI formel InChI=1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
SMIL COc1cccc(Br)c1
IUPAC navn 1-bromo-3-methoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 187.03
Mængde 100 mg
Formel vægt 185,968 g/mol