Få mere at vide
3-Bromoanilin, TRC
Artikelnummer. 30344884
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30344884 100 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30344884 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB679960100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromoaniline
CAS 591-19-5
Molekylær formel C6 H6 Br N
Mængde 100 g
Synonym Aniline, m-bromo- (8CI), 3-Bromobenzenamine, (3-Bromophenyl)amine, (m-Bromophenyl)amine, 1-Amino-3-bromobenzene, 3-Amino-1-bromobenzene, 3-Bromoaniline, NSC 10298, m-Aminobromobenzene, m-Aminobromobenzene, m-Bromoaniline, m-Bromoaniline
InChI formel InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
SMIL Nc1cccc(Br)c1
IUPAC navn 3-bromoanilin
Molekylvægt (g/mol) 172.02
Formel vægt 170.9684