Få mere at vide
3-Bromadamantan-1-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477058
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477058 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15477058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60580.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 21816-08-0 | C11H15BrO2 | 259,143 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
CAS 21816-08-0
Smeltepunkt 146 °C til 150 °C
Molekylær formel C11H15BrO2
MDL nummer MFCD00167820
Mængde 1 g
Synonym 1-bromo-3-adamantanecarboxylic acid, 3-bromo-1-adamantanecarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, 3-bromo, 3-bromo-adamantane-1-carboxylic acid, 3-adamantanecarboxylic acid, 1-bromo, 3-bromoadamantanecarboxylic acid, 3-bromotricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, acmc-1cnbw, maybridge1_005590, 5s,7r-3-bromoadamantane-1-carboxylate
InChI nøgle DJUDQBVINJIMFO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)Br)C(=O)O
IUPAC navn 3-bromadamantan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 259.143
PubChem CID 30818
Formel vægt 259.14
Procent renhed 97%