Få mere at vide
3-Bromadamantan-1-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10475702
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10475702 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10394622 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10475702 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. NRB01917DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 21816-08-0
Molekylær formel C11H15BrO2
Molekylvægt (g/mol) 259.143
MDL nummer MFCD00167820
InChI nøgle DJUDQBVINJIMFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-adamantanecarboxylic acid, 3-bromo-1-adamantanecarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, 3-bromo, 3-bromo-adamantane-1-carboxylic acid, 3-adamantanecarboxylic acid, 1-bromo, 3-bromoadamantanecarboxylic acid, 3-bromotricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, acmc-1cnbw, maybridge1_005590, 5s,7r-3-bromoadamantane-1-carboxylate
PubChem CID 30818
IUPAC navn 3-bromadamantan-1-carboxylsyre
SMIL C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 259.14
Procent renhed 97%