Få mere at vide
3-bromoacetylpyridin, hydrobromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromoacetylpyridine, Hydrobromide |
| CAS | 17694-68-7 |
| Molekylær formel | C7 H6 Br N O . Br H |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrNO.BrH/c8-4-7(10)6-2-1-3-9-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H |
| SMIL | Br.BrCC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-pyridin-3-ylethanon; hydrobromid |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.94 |
| Formel vægt | 278.8894 |