missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-bromoacetylpyridin, hydrobromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromoacetylpyridine, Hydrobromide |
| CAS | 17694-68-7 |
| Molekylær formel | C7 H6 Br N O . Br H |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrNO.BrH/c8-4-7(10)6-2-1-3-9-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H |
| SMIL | Br.BrCC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-pyridin-3-ylethanon; hydrobromid |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.94 |
| Formel vægt | 278.8894 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?