Få mere at vide
3'-Bromoacetophenone, TRC
Artikelnummer. 30344883
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30344883 1 g
1 options
Artikelnummer. 30344883 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6793631G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3'-Bromoacetophenone
CAS 2142-63-4
Molekylær formel C8H7BrO
Mængde 1 g
Synonym 1-(3-Bromophenyl)ethanone, 1-(3-Bromophenyl)ethan-1-one, 1-Acetyl-3-bromobenzene, 3-Acetyl-1-bromobenzene, 3-Bromoacetophenone, 3-Bromophenyl Methyl Ketone, 3'-Bromoacetophenone, Methyl 3-Bromophenyl Ketone, NSC 46620, m-Bromoacetophenone, m-Bromophenyl Methyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
SMIL CC(=O)c1cccc(Br)c1
IUPAC navn 1-(3-bromophenyl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 199.05
Formel vægt 197.968