missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Bromo-vortioxetine Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-vortioxetine Hydrobromide |
| CAS | 2725536-51-4 |
| Molekylær formel | C18H21BrN2S • HBr |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(2-((3-Bromo-2,4-dimethylphenyl)thio)phenyl)piperazine Hydrobromid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21BrN2S.BrH/c1-13-7-8-16(14(2)18(13)19)22-17-6-4-3-5-15(17)21-11-9-20-10-12-21;/h3-8,20H,9-12H2,1-2H3;1H |
| SMIL | CC1=C(SC2=CC=CC=C2N3CCNCC3)C=CC(C)=C1Br.Br |
| IUPAC navn | 1-[2-(3-bromo-2,4-dimethylphenyl)sulfanylphenyl]piperazine;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 458.25 |
| Formel vægt | 455.99 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?