Få mere at vide
3-brom-o-xylen, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10409020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10409020 5 g Glasflaske 5g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10409020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107580050
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-o-xylene
Navn note 99%
CAS 576-23-8
CAS min % 98.5
Farve Farveløs
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.3600g/mL
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,5590 til 1,561
Analyseprocentområde 99%
Specifik vægtfylde 1.36
Molekylær formel C8H9Br
Lineær formel (CH3)2C6H3Br
MDL nummer MFCD00000069
Beilstein 05, 365
Synonym 3-bromo-o-xylene, 3-bromo-1,2-dimethylbenzene, 2,3-dimethylbromobenzene, 2,3-dimethyl bromobenzene, benzene, bromodimethyl, 1-bromo-2,3-dimethyl-benzene, benzene, 1-bromo-2,3-dimethyl, bromoxilene, xylylbromid, bromo-o-xylene
Kogepunkt 214 °C
InChI nøgle WLPXNBYWDDYJTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=CC(Br)=C1C
IUPAC navn 1-brom-2,3-dimethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 185.06
PubChem CID 68472
Formel vægt 185.06
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-o-xylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.