Få mere at vide
3-Bromo-o-xylene, 99%
Artikelnummer. p-7022906
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11412608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15889.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 576-23-8 | C8H9Br | 185.06 g/mol
3-Bromo-o-xylen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Bromo-o-xylen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Opbevares køligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 576-23-8
Molekylær formel C8H9Br
Molekylvægt (g/mol) 185.06
MDL nummer MFCD00000069
InChI nøgle WLPXNBYWDDYJTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-o-xylene, 3-bromo-1,2-dimethylbenzene, 2,3-dimethylbromobenzene, 2,3-dimethyl bromobenzene, benzene, bromodimethyl, 1-bromo-2,3-dimethyl-benzene, benzene, 1-bromo-2,3-dimethyl, bromoxilene, xylylbromid, bromo-o-xylene
PubChem CID 68472
IUPAC navn 1-brom-2,3-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC=CC(Br)=C1C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-o-xylene
Tæthed 1.365
Kogepunkt 212°C to 214°C
Mængde 5 g
Brydningsindeks 1.56
Beilstein 2077312
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 185.07
Procent renhed 99%