Få mere at vide
3-Bromo-o-xylen, 99%
Artikelnummer. 11432608
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432608 100 g 100g
11412608 5 g 5g
11422608 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15889.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 576-23-8 | C8H9Br | 185,06 g/mol
3-Bromo-o-xylen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Bromo-o-xylen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Opbevares køligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 576-23-8
Molekylær formel C8H9Br
Molekylvægt (g/mol) 185.06
MDL nummer MFCD00000069
InChI nøgle WLPXNBYWDDYJTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-o-xylene, 3-bromo-1,2-dimethylbenzene, 2,3-dimethylbromobenzene, 2,3-dimethyl bromobenzene, benzene, bromodimethyl, 1-bromo-2,3-dimethyl-benzene, benzene, 1-bromo-2,3-dimethyl, bromoxilene, xylylbromid, bromo-o-xylene
PubChem CID 68472
IUPAC navn 1-brom-2,3-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC=CC(Br)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-o-xylene
Tæthed 1.365
Mængde 100 g
Brydningsindeks 1.56
Beilstein 2077312
Kogepunkt 212 °C til 214 °C
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 185.07
Procent renhed 99%