Få mere at vide
3-Bromo-N, N-dimethylanilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-N,N-dimethylaniline |
| CAS | 16518-62-0 |
| Molekylær formel | C8 H10 Br N |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC navn | 3-bromo-N,N-dimethylanilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.08 |
| Formel vægt | 198.9997 |