Få mere at vide
3-Bromo-N, N-dimethylanilin, TRC
Artikelnummer. 30336037
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30336037 2 g
1 options
Artikelnummer. 30336037 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6841602G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-N,N-dimethylaniline
CAS 16518-62-0
Molekylær formel C8 H10 Br N
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,1-2H3
SMIL CN(C)c1cccc(Br)c1
IUPAC navn 3-bromo-N,N-dimethylanilin
Molekylvægt (g/mol) 200.08
Formel vægt 198.9997