Få mere at vide
3-bromo-N,N-dimethylanilin, 97%
Artikelnummer. 11374016
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374016 25 g 25g
11364016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17279.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16518-62-0 | C8H10BrN | 200,08 g/mol
3-brom-N,N-dimethylanilin er involveret i fluorering ved anvendelse af metalfluorid i nærværelse af 2-(di-1-adamantylphosphino)-3,6-dimethoxy-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl (AdBrettPhos)-baseret Pd-prækatalyt,-N-fluoro-dimethyl,-N-dimethyl-3,N-dimethyl,-N-dimethylester
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-brom-N,N-dimethylanilin er involveret i fluorering ved anvendelse af metalfluorid i nærvær af 2-(di-1-adamantylphosphino)-3,6-dimethoxy-2′ ,4′ ,6′ -tri-i-propyl-1,1′ -biphenyl (AdBrettPhos)-baseret Pd-prækatalysator, anvendt til fremstilling af 3-fluor-N,N-dimethylanilin.
Opløselighed Blandbar med
chloroform, dichlormethan og methanol.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16518-62-0
Molekylær formel C8H10BrN
Molekylvægt (g/mol) 200.08
MDL nummer MFCD00045020
InChI nøgle USEXQPWLCGBYNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3-bromo-n,n-dimethyl, 3-bromophenyl dimethylamine, n,n-dimethyl 3-bromoaniline, 3-bromo-n,n-dimethylbenzenamine, n,n-dimethyl-3-bromoaniline, m-bromodimethyl aniline, 3-bromo-dimethylaniline, m-bromodimethylaniline, pubchem3760, acmc-1c80w
PubChem CID 140102
IUPAC navn 3-brom-N,N-dimethylanilin
SMIL CN(C)C1=CC=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-N,N-dimethylaniline
Smeltepunkt 11 °C
Tæthed 1.365
Kogepunkt 126 °C (14 mmHg)
Brydningsindeks 1.6015
Mængde 25 g
Beilstein 2079908
Opløselighedsinformation Blandet med kloroform, dichlorothan og methanol.
Formel vægt 200.08
Procent renhed 97%