Få mere at vide
3-bromo-N,N-dimethylanilin, 97%
Beskrivelse
3-brom-N,N-dimethylanilin er involveret i fluorering ved anvendelse af metalfluorid i nærværelse af 2-(di-1-adamantylphosphino)-3,6-dimethoxy-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl (AdBrettPhos)-baseret Pd-prækatalyt,-N-fluoro-dimethyl,-N-dimethyl-3,N-dimethyl,-N-dimethylester
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-brom-N,N-dimethylanilin er involveret i fluorering ved anvendelse af metalfluorid i nærvær af 2-(di-1-adamantylphosphino)-3,6-dimethoxy-2′ ,4′ ,6′ -tri-i-propyl-1,1′ -biphenyl (AdBrettPhos)-baseret Pd-prækatalysator, anvendt til fremstilling af 3-fluor-N,N-dimethylanilin.
Opløselighed Blandbar med
chloroform, dichlormethan og methanol.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-N,N-dimethylaniline |
| Smeltepunkt | 11 °C |
| Tæthed | 1.365 |
| Kogepunkt | 126 °C (14 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.6015 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2079908 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med kloroform, dichlorothan og methanol. |
| Formel vægt | 200.08 |
| Procent renhed | 97% |