Få mere at vide
3-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulfonamide, TRC
Artikelnummer. 30335727
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30335727 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30335727 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB682783500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulfonamide
CAS 929000-46-4
Molekylær formel C9H11BrClNO2S
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11BrClNO2S/c10-8-3-1-4-9(7-8)15(13,14)12-6-2-5-11/h1,3-4,7,12H,2,5-6H2
SMIL ClCCCNS(=O)(=O)c1cccc(Br)c1
IUPAC navn 3-bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 312.61
Formel vægt 310.9382