missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 929000-46-4 |
| Molekylær formel | C9H11BrClNO2S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11BrClNO2S/c10-8-3-1-4-9(7-8)15(13,14)12-6-2-5-11/h1,3-4,7,12H,2,5-6H2 |
| SMIL | ClCCCNS(=O)(=O)c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC navn | 3-bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.61 |
| Formel vægt | 310.9382 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?