missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Bromo Labetalol Hydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 30335342
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30335342 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30335342 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68878625MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Bromo Labetalol Hydrochloride Salt
CAS 2445226-37-7
Molekylær formel C19H23BrN2O3 • HCl
Mængde 25 mg
Synonym Benzamide, 3-bromo-2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1) (ACI)
InChI formel InChI=1S/C19H23BrN2O3.ClH/c1-12(7-8-13-5-3-2-4-6-13)22-11-17(23)14-9-15(19(21)25)18(24)16(20)10-14;/h2-6,9-10,12,17,22-24H,7-8,11H2,1H3,(H2,21,25);1H
SMIL O=C(N)C1=CC(C(O)CNC(C)CCC2=CC=CC=C2)=CC(Br)=C1O.Cl
IUPAC navn 3-bromo-2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-((4-phenylbutan-2-yl)amino)ethyl)benzamide hydrogen chloride
Molekylvægt (g/mol) 443.76
Formel vægt 442.07
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.