missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Bromo Labetalol Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo Labetalol Hydrochloride Salt |
| CAS | 2445226-37-7 |
| Molekylær formel | C19H23BrN2O3 • HCl |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Benzamide, 3-bromo-2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1) (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23BrN2O3.ClH/c1-12(7-8-13-5-3-2-4-6-13)22-11-17(23)14-9-15(19(21)25)18(24)16(20)10-14;/h2-6,9-10,12,17,22-24H,7-8,11H2,1H3,(H2,21,25);1H |
| SMIL | O=C(N)C1=CC(C(O)CNC(C)CCC2=CC=CC=C2)=CC(Br)=C1O.Cl |
| IUPAC navn | 3-bromo-2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-((4-phenylbutan-2-yl)amino)ethyl)benzamide hydrogen chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 443.76 |
| Formel vægt | 442.07 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?