Få mere at vide
3-brom-L-phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458637
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458637 250 mg 250mg
15448637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52114.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82311-69-1 | C9H10BrNO2 | 244.09 g/mol
Det anvendes til let fjernelse af lederpeptider fra lanthipeptider ved inkorporering af en hydroxysyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes til let fjernelse af lederpeptider fra lanthipeptider ved
inkorporering af en hydroxysyre.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82311-69-1
Molekylær formel C9H10BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 244.09
MDL nummer MFCD06659110
InChI nøgle GDMOHOYNMWWBAU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-bromo-l-phenylalanine, s-2-amino-3-3-bromophenyl propanoic acid, l-3-bromophenylalanine, h-phe 3-br-oh, 2s-2-amino-3-3-bromophenyl propanoic acid, l-3-bromophe, l-3-br-phe-oh, l-bromophenyl alanine, s-3-bromophenylalanine, 3-br-l-phe-oh
PubChem CID 2762259
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(3-bromphenyl)propansyre
SMIL NC(CC1=CC(Br)=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-L-phenylalanine
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 250 mg
Formel vægt 244.09
Procent renhed 95%