missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Bromo-benzenebutanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-benzenebutanoic Acid |
| CAS | 899350-32-4 |
| Molekylær formel | C10H11BrO2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11BrO2/c11-9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-10(12)13/h1,3,5,7H,2,4,6H2,(H,12,13) |
| SMIL | O=C(O)CCCC1=CC=CC(Br)=C1 |
| IUPAC navn | 4-(3-bromophenyl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.1 |
| Formel vægt | 241.9942 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?