missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Bromo-benzenebutanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30331830
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331830 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331830 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6801051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-benzenebutanoic Acid
CAS 899350-32-4
Molekylær formel C10H11BrO2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H11BrO2/c11-9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-10(12)13/h1,3,5,7H,2,4,6H2,(H,12,13)
SMIL O=C(O)CCCC1=CC=CC(Br)=C1
IUPAC navn 4-(3-bromophenyl)butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 243.1
Formel vægt 241.9942
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.