Få mere at vide
3-brom-9H-carbazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10314292
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10314292 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10502662 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10632275 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10314292 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. JFD01173CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1592-95-6
Molekylær formel C12H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 246.107
InChI nøgle LTBWKAYPXIIVPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromocarbazole, 9h-carbazole, 3-bromo, 3-brominecarbazole, 3bromo-9h-carbazole, pubchem9950, maybridge1_004311, acmc-1bpt1, 3-bromocarbazole gc
PubChem CID 252446
IUPAC navn 3-brom-9H-carbazol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-9H-carbazole
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 246.11
Procent renhed 97%