Få mere at vide
3-bromo-9-phenylcarbazol, 98%
Artikelnummer. 15411319
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15411319 5 g 5g
15421319 25 g 25g
15431319 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64212.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 1153-85-1 | C18H12BrN | 322,21 g/mol
Anvendes til fremstilling af OLED-materialer. Bruges også som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til fremstilling af OLED-materialer. Bruges også som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1153-85-1
Molekylær formel C18H12BrN
Molekylvægt (g/mol) 322.21
MDL nummer MFCD11977305
InChI nøgle KUBSCXXKQGDPPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-9-phenyl-9h-carbazole, 3-bromo-n-phenylcarbazole, 9h-carbazole, 3-bromo-9-phenyl, 3-bromo-9-phenyl-carbazole, ksc493s2d, 3-bromanyl-9-phenyl-carbazole, 3-bromo-9-phenyl-9,9a-dihydro-4ah-carbazole
PubChem CID 18942624
IUPAC navn 3-brom-9-phenylcarbazol
SMIL BrC1=CC2=C(C=C1)N(C1=C2C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-9-phenylcarbazole
Smeltepunkt 97 °C til 98 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1315492
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 322.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof