missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(+)-3-Bromo-8-camphorsulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-3-Bromo-8-camphorsulfonic Acid |
| CAS | 5344-58-1 |
| Molekylær formel | C10H15BrO4S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (+)-alpha-Bromocamphor-π-sulfonic Acid, (+)-alpha-Bromo-camphor-π-sulfonic Acid, R-(+)-3-Bromocamphor-8-sulfonic Acid, d-alpha-Bromocamphor-π-sulfonate, (1S,2S,4R,7R)-2-Bromo-4,7-dimethyl-3-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-7-methanesulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15BrO4S/c1-9-4-3-6(7(11)8(9)12)10(9,2)5-16(13,14)15/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14,15) |
| SMIL | CC1(CS(=O)(=O)O)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)[C@H]2Br |
| IUPAC navn | (3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxo-7-bicyclo[2.2.1]heptanyl)methanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.19 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?