Få mere at vide
3-Bromo-7-nitroindole, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-7-nitroindole |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-bromo-7-nitroindole, 1h-indole, 3-bromo-7-nitro, 1h-indole,3-bromo-7-nitro, 6-methoxy-quinolin-3-ylamine |
| Formel vægt | 241.04 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Solid |