Få mere at vide
3-Bromo-7-nitroindazol, TRC
Artikelnummer. 30343130
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30343130 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30343130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68625050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-7-nitroindazole
CAS 74209-34-0
Molekylær formel C7 H4 Br N3 O2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H4BrN3O2/c8-7-4-2-1-3-5(11(12)13)6(4)9-10-7/h1-3H,(H,9,10)
SMIL [O-][N+](=O)c1cccc2c(Br)n[nH]c12
IUPAC navn 3-bromo-7-nitro-1H-indazol
Molekylvægt (g/mol) 242.03
Formel vægt 240.9487