Få mere at vide
3-Bromo-7-nitroindazol, 98+%
Artikelnummer. 15495699
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495699 1 g 1g
15415709 250 mg 250mg
15405709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63480.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Hæmmer af nitrogenoxidsyntase (NOS) | CAS: 74209-34-0 | C7H4BrN3O2 | 242,03 g/mol
Inhibitor af nitrogenoxidsyntase (NOS)
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74209-34-0
Molekylær formel C7H4BrN3O2
Molekylvægt (g/mol) 242.03
MDL nummer MFCD00159910
InChI nøgle NFSTZPMYAZRZPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-7-nitroindazole, 3-bromo-7-nitro-1h-indazole, 1h-indazole,3-bromo-7-nitro, brni, 3-bromo-7ni, 3-br-7-nitroindazole, tocris-0735, lopac-b-2050, d0u6zt, d0x5qj
PubChem CID 1649
IUPAC navn 3-brom-7-nitro-2H-indazol
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC2=C(Br)NN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-7-nitroindazole
Farve Gul
Mængde 1 g
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol ved 25 mg/ml; Også opløseligt i DMSO
Formel vægt 242
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver