Få mere at vide
R&D Systems™ 3-Bromo-7-nitroindazole
Artikelnummer. 30001449
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001449 10 mg
18025872 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001449 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 0735/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective nNOS inhibitor
Potent inhibitor of rat cerebellar nitric oxide synthase; more potent than 7-nitroindazole (Cat. No. 0602).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74209-34-0
Molekylær formel C7H4BrN3O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-7-nitroindazole
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 242.03
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 242.03