Få mere at vide
3-Bromo-7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile |
| CAS | 1072944-45-6 |
| Molekylær formel | C9H6BrN3O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrN3O/c1-14-7-2-3-13-8(10)5-12-9(13)6(7)4-11/h2-3,5H,1H3 |
| SMIL | COc1ccn2c(Br)cnc2c1C#N |
| IUPAC navn | 3-bromo-7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.07 |
| Formel vægt | 250.9694 |