Få mere at vide
3-Bromo-7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile, TRC
Artikelnummer. 30328990
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30328990 5 g
1 options
Artikelnummer. 30328990 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6967035G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
CAS 1072944-45-6
Molekylær formel C9H6BrN3O
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H6BrN3O/c1-14-7-2-3-13-8(10)5-12-9(13)6(7)4-11/h2-3,5H,1H3
SMIL COc1ccn2c(Br)cnc2c1C#N
IUPAC navn 3-bromo-7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 252.07
Formel vægt 250.9694