missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Bromo-7-chloro Hydroxychloroquine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-7-chloro Hydroxychloroquine |
| CAS | 2054859-08-2 |
| Molekylær formel | C18H25BrClN3O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-((4-((3-Bromo-7-chloroquinolin-4-yl)amino)pentyl)(ethyl)amino)ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25BrClN3O/c1-3-23(9-10-24)8-4-5-13(2)22-18-15-7-6-14(20)11-17(15)21-12-16(18)19/h6-7,11-13,24H,3-5,8-10H2,1-2H3,(H,21,22) |
| SMIL | CCN(CCO)CCCC(NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1Br)C |
| IUPAC navn | 2-[4-[(3-bromo-7-chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl-ethylamino]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.77 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?