Få mere at vide
3-Brom-6-pyridinkarbonitril, TRC
Artikelnummer. 30334819
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30334819 5 g
1 options
Artikelnummer. 30334819 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6867505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-6-pyridinecarbonitrile
CAS 97483-77-7
Molekylær formel C6 H3 Br N2
Mængde 5 g
Synonym 2-Pyridinecarbonitrile, 5-bromo-, 5-Bromo-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-5-bromopyridine, 3-Bromo-6-cyanopyridine, 3-Bromo-6-pyridinecarbonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine, 5-Bromopicolinonitrile, 5-Bromopyridine-2-carbonitrile
InChI formel InChI=1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H
SMIL Brc1ccc(nc1)C#N
IUPAC navn 5-bromopyridin-2-karbonitrin
Molekylvægt (g/mol) 183.01
Formel vægt 181.948