Få mere at vide
3-Bromo-6-methylpyridazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-6-methylpyridazine |
| CAS | 65202-58-6 |
| Molekylær formel | C5H5BrN2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Bromo-6-methylpyridazine (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5BrN2/c1-4-2-3-5(6)8-7-4/h2-3H,1H3 |
| SMIL | BrC1=NN=C(C)C=C1 |
| IUPAC navn | 3-bromo-6-methylpyridazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.01 |
| Formel vægt | 171.96 |