Få mere at vide
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15264298 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15264298 1 g 1g
15274298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15264298 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453470010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1186405-11-7
Molekylær formel C7H4BrFN2
Molekylvægt (g/mol) 215.03
InChI nøgle HGFXJQASNPSBAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-6-fluoroimidazo 1,2-a pyridine, bromofluoroimidazoapyridine, 3-bromo-6-fluoro-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,3-bromo-6-fluoro, imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-6-fluoro, 3-bromo-6-fluoro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 45588227
IUPAC navn 3-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
SMIL C1=CC2=NC=C(N2C=C1F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Smeltepunkt 138.0°C to 141.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 215.03
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.