Få mere at vide
3-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridin, 95%
Artikelnummer. 15497517
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497517 1 g 1g
15407527 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35421.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 885950-21-0 | C8H4BrN3 | 222,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 885950-21-0
Molekylær formel C8H4BrN3
Molekylvægt (g/mol) 222.05
MDL nummer MFCD06659617
InChI nøgle UOQHWNPVNXSDDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 3-bromo-6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile
PubChem CID 2764571
IUPAC navn 3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonitril
SMIL BrC1=CN=C2C=CC(=CN12)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
Smeltepunkt 207 °C til 209 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 222.05
Procent renhed 95%