Få mere at vide
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477537
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477537 1 g 1g
15487537 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35558.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 886371-28-4 | C7H4BrClN2 | 231.477 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 886371-28-4
Molekylær formel C7H4BrClN2
Molekylvægt (g/mol) 231.477
MDL nummer MFCD08667858
InChI nøgle LIBKDAUSMLPFBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-209qvk, 3-bromo-6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-6-chloro
PubChem CID 45790042
IUPAC navn 3-brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
SMIL C1=CC2=NC=C(N2C=C1Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Smeltepunkt 105 °C til 107 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 231.48
Procent renhed 95%