Få mere at vide
3-Bromo-6-chlorochromone, 96%, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
2 g
Pakningsstørrelse:
250mg
2g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-6-chlorochromone |
| Smeltepunkt | 128°C to 130°C |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 259.49 |
| Procent renhed | 96% |