Få mere at vide
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-6-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| CAS | 944903-06-4 |
| Molekylær formel | C5H2BrClN4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2BrClN4/c6-3-2-1-8-5(7)9-4(2)11-10-3/h1H,(H,8,9,10,11) |
| SMIL | Clc1ncc2c(Br)n[nH]c2n1 |
| IUPAC navn | 3-bromo-6-chloro-2H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.45 |