Få mere at vide
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10339747 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10339747 1 g Glass Bottle 1g
10533098 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10339747 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429890010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 436799-33-6
Molekylær formel C6H3BrF3N
Molekylvægt (g/mol) 226
MDL nummer MFCD04972700
InChI nøgle HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluormethyl-pyridine, abbypharma ap-11-5533, 3-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pubchem3010, acmc-209jv5, 3-bromo-5-trifluoromethylpyridin
PubChem CID 11127991
IUPAC navn 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMIL C1=C(C=NC=C1Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 43.5°C to 46.0°C
Farve White to Yellow
Kogepunkt 65.0°C to 66.0°C (19.0 mmHg)
Flammepunkt 85°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 226
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.