Få mere at vide
3-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Smeltepunkt | 44 °C til 46 °C |
| Kogepunkt | 65 °C til 66 °C (19 mmHg) |
| Flammepunkt | 85 °C (185 °F) |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 226 |
| Procent renhed | 95% |