Få mere at vide
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, 95%
Artikelnummer. 11455540
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455540 1 g 1g
11465540 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455540 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25823.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 436799-33-6 | C6H3BrF3N | 225.996 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 436799-33-6
Molekylær formel C6H3BrF3N
Molekylvægt (g/mol) 225.996
MDL nummer MFCD04972700
InChI nøgle HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluormethyl-pyridine, abbypharma ap-11-5533, 3-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pubchem3010, acmc-209jv5, 3-bromo-5-trifluoromethylpyridin
PubChem CID 11127991
IUPAC navn 3-brom-5-(trifluormethyl)pyridin
SMIL C1=C(C=NC=C1Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 44°C to 46°C
Kogepunkt 65°C to 66°C (19 mmHg)
Flammepunkt 85°C (185°F)
Mængde 1 g
Formel vægt 226
Procent renhed 95%