Få mere at vide
3-Bromo-5-(trifluormethyl)anilin (3-Amino-5-bromobenzotrifluorid), Mikromol™
Artikelnummer. 30050500
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050500 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050500 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3374.090100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-Bromo-5-(trifluormethyl)anilin (3-Amino-5-bromobenzotrifluorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
CAS 54962-75-3
Analyt- eller komponentnavne 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H5 Br F3 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenamine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)-, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenamine, 3-Amino-5-bromo-1-trifluoromethylbenzene, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine
InChI formel InChI=1S/C7H5BrF3N/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2
SMIL Nc1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-bromo-5-(trifluormethyl)anilin
Molekylvægt (g/mol) 240.0205
Mængde 100 mg
Formel vægt 238,9557 g/mol