Få mere at vide
3-Bromo-5-nitrobenzotrifluorid, TRC
Artikelnummer. 30341438
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30341438 5 g
1 options
Artikelnummer. 30341438 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6838055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride
CAS 630125-49-4
Molekylær formel C7H3BrF3NO2
Mængde 5 g
Synonym 1-Bromo-3-Nitro-5-(Trifluoromethyl)benzene
InChI formel InChI=1S/C7H3BrF3NO2/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(3-5)12(13)14/h1-3H
SMIL C1=C(C=C(C=C1Br)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
IUPAC navn 1-bromo-3-nitro-5-(trifluormethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 270
Formel vægt 268.9299