Få mere at vide
3-Bromo-5-nitrobenzotrifluorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride |
| CAS | 630125-49-4 |
| Molekylær formel | C7H3BrF3NO2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 1-Bromo-3-Nitro-5-(Trifluoromethyl)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3BrF3NO2/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(3-5)12(13)14/h1-3H |
| SMIL | C1=C(C=C(C=C1Br)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-bromo-3-nitro-5-(trifluormethyl)benzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 270 |
| Formel vægt | 268.9299 |