Få mere at vide
3-Bromo-5-methylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-5-methylphenol |
| CAS | 74204-00-5 |
| Molekylær formel | C7H7BrO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Bromo-5-hydroxytoluene 5-Bromo-3-hydroxytoluene 5-Bromo-3-methylphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4,9H,1H3 |
| SMIL | CC1=CC(O)=CC(Br)=C1 |
| IUPAC navn | 3-bromo-5-methylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.03 |
| Formel vægt | 185.968 |