missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Bromo-5-methylanisole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-5-methylanisole |
| CAS | 29578-83-4 |
| Molekylær formel | C8 H9 Br O |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO/c1-6-3-7(9)5-8(4-6)10-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(C)cc(Br)c1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-3-methoxy-5-methylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.06 |
| Formel vægt | 199.9837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?